Stampa…
4-(Dimethylamino)butyronitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Dimethylaminobutyronitrile, 4-(Dimethylamino)butanenitrile
OR939183-1G OR939183-25G OR939183-5G
APOSOR939183-1GEA 147 EUR
APOSOR939183-1G APOSOR939183-25G APOSOR939183-5G
4-(Dimethylamino)butyronitrile 95%
4-(Dimethylamino)butyronitrile
Formula: C₆H₁₂N₂
Peso molecolare: 112,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019892
CAS Number: 13989-82-7