2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2-Hydroxyethyl)phenol, 2-Hydroxyphenethyl alcohol
OR939175-1G
OR939175-5G
APOSOR939175-1GEA
59.7
EUR
APOSOR939175-1G
APOSOR939175-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol
Formula:
C₈H₁₀O₂ Peso molecolare: 138,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002890 CAS Number: 7768-28-7 |