Stampa…
4-Methylvaleryl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939142-100G OR939142-25G OR939142-5G
APOSOR939142-100GEA 1030 EUR
APOSOR939142-100G APOSOR939142-25G APOSOR939142-5G
4-Methylvaleryl chloride 97%
4-Methylvaleryl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018814
CAS Number: 38136-29-7