Stampa…
2-Bromo-N-methylacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939130-10G OR939130-1G OR939130-5G
APOSOR939130-10GEA 865 EUR
APOSOR939130-10G APOSOR939130-1G APOSOR939130-5G
2-Bromo-N-methylacetamide 98%
2-Bromo-N-methylacetamide
Formula: C₃H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800288
CAS Number: 34680-81-4