Stampa…
6-Methoxy-4-chromanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxychroman-4-one
OR939121-100MG OR939121-250MG OR939121-500MG
APOSOR939121-100MGEA 190 EUR
APOSOR939121-100MG APOSOR939121-250MG APOSOR939121-500MG
6-Methoxy-4-chromanone 95%
6-Methoxy-4-chromanone
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Peso molecolare: 178,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190159
CAS Number: 5802-17-5