(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-alpha-Methyl-4-pyridinemethanol, (S)-1-(4-Pyridyl)ethanol, (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
OR939111-10G
OR939111-1G
OR939111-5G
APOSOR939111-10GEA
452
EUR
APOSOR939111-10G
APOSOR939111-1G
APOSOR939111-5G
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,155 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077866 CAS Number: 54656-96-1 |