Stampa…
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Methyl-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9391-1G OR9391-500MG OR9391-250MG
APOSOR9391-1GEA 277 EUR
APOSOR9391-1G APOSOR9391-500MG APOSOR9391-250MG
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₄S
Peso molecolare: 269,12 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056365
CAS Number: 871333-01-6