Stampa…
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939088-1G OR939088-250MG
APOSOR939088-1GEA 632 EUR
APOSOR939088-1G APOSOR939088-250MG
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
cis-1,3-Cyclohexanediol
Formula: C₆H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 823-18-7