Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-1-methylpyrazole
OR939081-10G OR939081-1G OR939081-5G
APOSOR939081-10GEA 230 EUR
APOSOR939081-10G APOSOR939081-1G APOSOR939081-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₅N₃
Peso molecolare: 107.12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969704
CAS Number: 66121-71-9