Stampa…
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939057-250MG OR939057-5G
APOSOR939057-250MGEA 154 EUR
APOSOR939057-250MG APOSOR939057-5G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09868694
CAS Number: 62563-07-9