Stampa…
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939054-25G OR939054-5G
APOSOR939054-25GEA 377 EUR
APOSOR939054-25G APOSOR939054-5G
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol
Formula: C₁₁H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01708473
CAS Number: 772-46-3