Stampa…
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939036-100G OR939036-25G OR939036-5G
APOSOR939036-100GEA 238 EUR
APOSOR939036-100G APOSOR939036-25G APOSOR939036-5G
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 186 °C
Punto di fusione: 33 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02101976
CAS Number: 79710-86-4