Stampa…
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR939033-1G OR939033-250MG
APOSOR939033-1GEA 372 EUR
APOSOR939033-1G APOSOR939033-250MG
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 17673-68-6