Stampa…
2-Isopropoxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939031-1G OR939031-250MG OR939031-500MG
APOSOR939031-1GEA 487 EUR
APOSOR939031-1G APOSOR939031-250MG APOSOR939031-500MG
2-Isopropoxybenzoic acid 95%
2-Isopropoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156986
CAS Number: 63635-26-7