Stampa…
trans-4-Propylcyclohexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939021-1G OR939021-250MG
APOSOR939021-1GEA 229 EUR
APOSOR939021-1G APOSOR939021-250MG
trans-4-Propylcyclohexanol 95%
trans-4-Propylcyclohexanol
Formula: C₉H₁₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11114411
CAS Number: 77866-58-1