Stampa…
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR939020-1G OR939020-5G
APOSOR939020-1GEA 139 EUR
APOSOR939020-1G APOSOR939020-5G
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane
Formula: C₁₄H₁₄O₂S₂
Peso molecolare: 278,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846120
CAS Number: 6099-21-4