Stampa…
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxyisocoumaran
OR939007-10G OR939007-1G OR939007-5G
APOSOR939007-10GEA 1010 EUR
APOSOR939007-10G APOSOR939007-1G APOSOR939007-5G
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran 95%
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 67536-29-2