Stampa…
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 277 EUR
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₆S
Peso molecolare: 301,12 g/mol
Punto di fusione: 270…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056366
CAS Number: 871333-02-7