Stampa…
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938962-100MG OR938962-250MG OR938962-500MG
APOSOR938962-100MGEA 205 EUR
APOSOR938962-100MG APOSOR938962-250MG APOSOR938962-500MG
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₉H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100520
CAS Number: 1128-56-9