Stampa…
1-(2-Bromoethyl)pyrrole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938914-1G OR938914-250MG
APOSOR938914-1GEA 292 EUR
APOSOR938914-1G APOSOR938914-250MG
1-(2-Bromoethyl)pyrrole 97%
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
Formula: C₆H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191322
CAS Number: 78358-86-8