Stampa…
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propan-1-ol, 3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]propan-1-ol, 3-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol
OR938905-10G OR938905-1G OR938905-5G
APOSOR938905-10GEA 80 EUR
APOSOR938905-10G APOSOR938905-1G APOSOR938905-5G
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol 95%
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol
Formula: C₉H₂₂O₂Si
Peso molecolare: 190,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00187968
CAS Number: 73842-99-6