Stampa…
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938871-1G OR938871-250MG
APOSOR938871-1GEA 698 EUR
APOSOR938871-1G APOSOR938871-250MG
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036248
CAS Number: 3685-27-6