Stampa…
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
OR938865-1G OR938865-250MG
APOSOR938865-1GEA 148 EUR
APOSOR938865-1G APOSOR938865-250MG
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one 95%
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one
Formula: C₁₂H₆N₂O
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143117
CAS Number: 1080-74-6