Stampa…
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938863-1G OR938863-250MG
APOSOR938863-1GEA 311 EUR
APOSOR938863-1G APOSOR938863-250MG
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Formula: C₉H₁₁N₃
Punto di fusione: 220…23 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005597
CAS Number: 29096-75-1