Stampa…
1,1-Ethanediol diacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938851-1G OR938851-25G OR938851-5G OR938851-100G
APOSOR938851-1GEA 0 EUR
APOSOR938851-1G APOSOR938851-25G APOSOR938851-5G APOSOR938851-100G
1,1-Ethanediol diacetate 95%
1,1-Ethanediol diacetate
Formula: C₆H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014980
CAS Number: 542-10-9