Stampa…
3-Bromoindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-1H-indole
OR938836-250MG OR938836-1G OR938836-100MG
APOSOR938836-250MGEA 1610 EUR
APOSOR938836-250MG APOSOR938836-1G APOSOR938836-100MG
3-Bromoindole 95%
3-Bromoindole
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1484-27-1