Stampa…
N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938798-1G OR938798-5G
APOSOR938798-1GEA 30.1 EUR
APOSOR938798-1G APOSOR938798-5G
N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
N-Methyl-N-1-naphthylamine
Formula: C₁₁H₁₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00972770
CAS Number: 2216-68-4