2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR938789-1G
OR938789-5G
APOSOR938789-1GEA
56.7
EUR
APOSOR938789-1G
APOSOR938789-5G
2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
2-(Methylthio)benzaldehyde
Formula:
C₈H₈OS Punto di ebollizione: 141…143 °C Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00196822 CAS Number: 7022-45-9 |