Stampa…
2,4-Dibromobutanoyl chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR938772-1G OR938772-25G OR938772-5G
APOSOR938772-1GEA 80 EUR
APOSOR938772-1G APOSOR938772-25G APOSOR938772-5G
2,4-Dibromobutanoyl chloride, grado tecnico
2,4-Dibromobutanoyl chloride
Formula: C₄H₅Br₂ClO
Peso molecolare: 264,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862994
CAS Number: 82820-87-9
UN: 3265
ADR: 8,II