Stampa…
3,3-Dimethylbutylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938756-1G OR938756-5G
APOSOR938756-1GEA 179 EUR
APOSOR938756-1G APOSOR938756-5G
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Formula: C₆H₁₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 15673-00-4