Stampa…
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938740-1G OR938740-250MG
APOSOR938740-1GEA 89.9 EUR
APOSOR938740-1G APOSOR938740-250MG
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
Formula: C₆H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019263
CAS Number: 1461-94-5