Stampa…
1-Butyl-3-methylpyridinium chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Butyl-3-methylpyridinium Chloride
OR938737-1G OR938737-5G
APOSOR938737-1GEA 53.9 EUR
APOSOR938737-1G APOSOR938737-5G
1-Butyl-3-methylpyridinium chloride 95%
1-Butyl-3-methylpyridinium chloride
Formula: C₁₀H₁₆ClN
Peso molecolare: 185,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458942
CAS Number: 125652-55-3