2-Isobutyl-3-methylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methyl-3-isobutylpyrazine
OR938702-25G
APOSOR938702-25GEA
71.2
EUR
APOSOR938702-25G
2-Isobutyl-3-methylpyrazine 95%
2-Isobutyl-3-methylpyrazine
Formula:
C₉H₁₄N₂ Peso molecolare: 150,2209 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059770 CAS Number: 13925-06-9 |