Methyl (methylthio)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₈O₂S Punto di ebollizione: 49…51 °C/12mmHg Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 58 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00039809 CAS Number: 16630-66-3 EINECS: 240-683-4 UN: 3272 ADR: 3,III |