Stampa…
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Butyl-4-methylpyridinium Chloride
OR938667-100G OR938667-25G OR938667-5G
APOSOR938667-100GEA 518 EUR
APOSOR938667-100G APOSOR938667-25G APOSOR938667-5G
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride 98%
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride
Formula: C₁₀H₁₆ClN
Peso molecolare: 185,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095439
CAS Number: 112400-86-9