Stampa…
(3-Chlorophenyl)ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-N-ethylaniline
OR938633-1G OR938633-250MG OR938633-500MG
APOSOR938633-1GEA 698 EUR
APOSOR938633-1G APOSOR938633-250MG APOSOR938633-500MG
(3-Chlorophenyl)ethylamine 95%
(3-Chlorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00028626
CAS Number: 15258-44-3