Stampa…
2-(Dimethylamino)propan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938625-1G OR938625-5G
APOSOR938625-1GEA 205 EUR
APOSOR938625-1G APOSOR938625-5G
2-(Dimethylamino)propan-1-ol 95%
2-(Dimethylamino)propan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014425
CAS Number: 15521-18-3