Stampa…
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Thiophen-3-yl)-1,3-dioxolane, 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene
OR938624-10G OR938624-1G OR938624-5G
APOSOR938624-10GEA 865 EUR
APOSOR938624-10G APOSOR938624-1G APOSOR938624-5G
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₇H₈O₂S
Peso molecolare: 156,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06209359
CAS Number: 13250-82-3