Stampa…
3-Bromophenethyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)benzene
OR938612-1G OR938612-5G
APOSOR938612-1GEA 52.2 EUR
APOSOR938612-1G APOSOR938612-5G
3-Bromophenethyl bromide 97%
3-Bromophenethyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784359
CAS Number: 40422-70-6