Stampa…
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938588-1G OR938588-5G
APOSOR938588-1GEA 101 EUR
APOSOR938588-1G APOSOR938588-5G
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran 95%
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran
Formula: C₁₀H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00181519
CAS Number: 28286-88-6