(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938576-100G
OR938576-500G
APOSOR938576-100GEA
23.2
EUR
APOSOR938576-100G
APOSOR938576-500G
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 95%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Formula:
C₁₀H₂₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004482 CAS Number: 78-69-3 |