Methyl-3-methoxypropionate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-methoxypropionate
OR938562-100G
OR938562-1KG
OR938562-500G
APOSOR938562-100GEA
125
EUR
APOSOR938562-100G
APOSOR938562-1KG
APOSOR938562-500G
Methyl-3-methoxypropionate 95%
Methyl-3-methoxypropionate
Formula:
C₅H₁₀O₃ Peso molecolare: 118,1311 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059085 CAS Number: 3852-09-3 |