Stampa…
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938544-1G OR938544-5G
APOSOR938544-1GEA 42.2 EUR
APOSOR938544-1G APOSOR938544-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
Formula: C₅H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20257908
CAS Number: 1898-72-2