Stampa…
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl Mesitylenecarboxylate, Ethyl 2,4,6-trimethylbenzoate, Mesitylenecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2,4,6-Trimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
OR938538-25G OR938538-5G
APOSOR938538-25GEA 408 EUR
APOSOR938538-25G APOSOR938538-5G
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Peso molecolare: 192,26 g/mol
Punto di ebollizione: 121 °C/6,75mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015439
CAS Number: 1754-55-8