Stampa…
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-2,6-diyldimethanol
OR938513-1G OR938513-5G
APOSOR938513-1GEA 314 EUR
APOSOR938513-1G APOSOR938513-5G
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Peso molecolare: 188,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870109
CAS Number: 5859-93-8