Stampa…
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938507-1G OR938507-250MG OR938507-5G
APOSOR938507-1GEA 203 EUR
APOSOR938507-1G APOSOR938507-250MG APOSOR938507-5G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane
Formula: C₅H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 75484-32-1