2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938487-250MG
OR938487-500MG
APOSOR938487-250MGEA
91.5
EUR
APOSOR938487-250MG
APOSOR938487-500MG
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Formula:
C₉H₉ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08899364 CAS Number: 28033-63-8 |