Stampa…
3-(Isopropylamino)propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Isopropylamino)propan-1-ol
OR938476-1G OR938476-25G OR938476-5G
APOSOR938476-1GEA 125 EUR
APOSOR938476-1G APOSOR938476-25G APOSOR938476-5G
3-(Isopropylamino)propanol 95%
3-(Isopropylamino)propanol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00483086
CAS Number: 33918-15-9