Stampa…
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938474-1G OR938474-250MG
APOSOR938474-1GEA 625 EUR
APOSOR938474-1G APOSOR938474-250MG
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09951967
CAS Number: 157528-56-8