Stampa…
2,2-Diphenylethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938457-1G OR938457-5G
APOSOR938457-1GEA 116 EUR
APOSOR938457-1G APOSOR938457-5G
2,2-Diphenylethanol 98%
2,2-Diphenylethanol
Formula: C₁₄H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004729
CAS Number: 1883-32-5